Learn More
1,3,5-Triisopropilbenceno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10571564 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10571564 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10793361 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10571564 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171220250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 717-74-8 | C15H24 | 204.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 717-74-8
Fórmula molecular C15H24
Peso molecular (g/mol) 204.35
Número MDL MFCD00008890
Clave InChI VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-triisopropylbenzene, 2,4,6-triisopropylbenzene, benzene, 1,3,5-tris 1-methylethyl, 1,3,5-tris propan-2-yl benzene, unii-fr9y346wpb, benzene, 1,3,5-triisopropyl, fr9y346wpb, benzene, tris 1-methylethyl, pubchem13720, 1,5-triisopropylbenzene
PubChem CID 12860
Nombre IUPAC 1,3,5-tri(propan-2-il)benceno
SMILES CC(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3, 5-Triisopropylbenzene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 232°C to 236°C
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H3[CH(CH3)2]3
Índice de refracción 1.4874 to 1.4894
Cantidad 25 mL
Beilstein 05, 458
Gravedad específica 0.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.35
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido