Learn More
1,3,5-Triisopropilbenceno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445523 250 g 250 g
11435523 50 g 50 g
11425523 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445523 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13453.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 717-74-8 | C15H24 | 204.357 g/mol
1,3,5-Triisopropylbenzene is used as a fuel and fuel additive. It is also used in lubricants and lubricant additives. Further, it is used in the preparation of 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl chloride. It is also employed as a swelling agent during the synthesis of mesoporous silica with two-dimensional hexagonal pores. In addition to this, it is used as a micelle expander in the synthesis of magnetic mesoporous silica nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3,5-triisopropilbenceno se utiliza como aditivo para combustibles y combustible. También se emplea en lubricante y aditivo para lubricantes. Además, se utiliza en la preparación de cloruro de 2,4,6-triisopropil-bencenosulfonilo. Asimismo, se emplea como agente de inflamación durante la síntesis de sílice mesoporosa con poros hexagonales bidimensionales. Además, se utiliza como un expansor de micelas en la síntesis de nanopartículas de sílice mesoporosa magnética.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 717-74-8
Fórmula molecular C15H24
Peso molecular (g/mol) 204.357
Número MDL MFCD00008890
Clave InChI VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-triisopropylbenzene, 2,4,6-triisopropylbenzene, benzene, 1,3,5-tris 1-methylethyl, 1,3,5-tris propan-2-yl benzene, unii-fr9y346wpb, benzene, 1,3,5-triisopropyl, fr9y346wpb, benzene, tris 1-methylethyl, pubchem13720, 1,5-triisopropylbenzene
PubChem CID 12860
Nombre IUPAC 1,3,5-tri(propan-2-il)benceno
SMILES CC(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Triisopropylbenzene
Punto de fusión -7°C
Densidad 0.854
Punto de ebullición 235°C to 237°C
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Índice de refracción 1.488
Cantidad 250 g
Beilstein 1862750
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.36
Porcentaje de pureza 95%