Learn More
1,3,5-Triformilbenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11954781 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11954781 1 g 1 g
11974781 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11954781 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 446550010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3163-76-6 | C9H6O3 | 162.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3163-76-6
Fórmula molecular C9H6O3
Peso molecular (g/mol) 162.14
Número MDL MFCD00182470
Clave InChI AEKQNAANFVOBCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-benzenetricarboxaldehyde, 1,3,5-triformylbenzene, trimesaldehyde, 1,3,5-benzenetricarbaldehyde, benzene-1,3,5-tricarboxaldehyde, trimesic formaldehyde, 1,3,5-triformyl benzene, bzoh31, aekqnaanfvobcu-uhfffaoysa
PubChem CID 2747968
Nombre IUPAC benceno-1,3,5-tricarbaldehído
SMILES O=CC1=CC(C=O)=CC(C=O)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1, 3, 5-Triformylbenzene
Punto de fusión 156.0°C to 158.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.14
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,3,5-Triformylbenzene
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.