Learn More
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triyodobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15455907 5 g 5 g
15445907 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33116.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84322-56-5 | C6F3I3 | 509.775 g/mol
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene is useful for biological applications. Further, it is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triyodobenceno es útil para aplicaciones biológicas. Además, se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84322-56-5
Fórmula molecular C6F3I3
Peso molecular (g/mol) 509.775
Número MDL MFCD06248899
Clave InChI NTAZOPPTLZSXQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo-benzene, 1,3,5-trilfluoro-2,4,6-triiodobenzene, benzene,1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo, pubchem10637, 1,3,5-trifluoro-2,4, 1,3,5-triiodotrifluorobenzene, 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodob, benzene, 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo
PubChem CID 3852430
Nombre IUPAC 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodobenceno
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1I)F)I)F)I)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Punto de fusión 152°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.77
Porcentaje de pureza 97%