Learn More
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triyodobenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15294278 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15294278 1 g 1 g
15204288 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15294278 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 452690010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84322-56-5 | C6F3I3 | 509.78 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84322-56-5
Fórmula molecular C6F3I3
Peso molecular (g/mol) 509.78
Clave InChI NTAZOPPTLZSXQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo-benzene, 1,3,5-trilfluoro-2,4,6-triiodobenzene, benzene,1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo, pubchem10637, 1,3,5-trifluoro-2,4, 1,3,5-triiodotrifluorobenzene, 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodob, benzene, 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo
PubChem CID 3852430
Nombre IUPAC 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodobenceno
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1I)F)I)F)I)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Punto de ebullición 154.0°C to 156.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.78
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.