Learn More
1,3,5-tricloro-2-nitrobenceno, TRC
Código de producto. 30452927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452927 10 g 10 g
30451579 5 g 5 g
30450656 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30452927 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT77492510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18708-70-8
Fórmula molecular C6 H2 Cl3 N O2
Peso molecular (g/mol) 226.44
Sinónimo Benzene, 1,3,5-trichloro-2-nitro-, 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene, 2,4,6-Trichloro-1-nitrobenzene, 2,4,6-Trichloronitrobenzene, NSC 10244
Nombre IUPAC 1,3,5-tricloro-2-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)c1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H2Cl3NO2/c7-3-1-4(8)6(10(11)12)5(9)2-3/h1-2H
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.9151