Learn More
1,3,5-Tricloro-2-nitrobenceno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404973 5 g 5 g
11414973 25 g 25 g
11424973 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404973 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12262.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18708-70-8 | C6H2Cl3NO2 | 226.437 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18708-70-8
Fórmula molecular C6H2Cl3NO2
Peso molecular (g/mol) 226.437
Número MDL MFCD00014690
Clave InChI AEBJDOTVYMITIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 29228
Nombre IUPAC 1,3,5-tricloro-2-nitrobenceno
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)[N+](=O)[O-])Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene
Punto de fusión 68°C to 73°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2213282
Sinónimo 2,4,6-trichloronitrobenzene, benzene, 1,3,5-trichloro-2-nitro, 2,4,6-trichloro-1-nitrobenzene, unii-t00kp6ct7k, t00kp6ct7k, benzene,1,3,5-trichloro-2-nitro, acmc-209epa, 2,6-trichloronitrobenzene, dsstox_cid_6204, dsstox_rid_78056
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.45
Porcentaje de pureza ≥98%