Learn More
1,3,5-tricloro-2-metilbenceno, TRC
Código de producto. 17942005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17942005 50 mg 50 miligramos
17930985 25 mg 25 miligramos
17902195 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17942005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT77436350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23749-65-7
Fórmula molecular C7 H5 Cl3
Peso molecular (g/mol) 195.47
Sinónimo 1,3,5-Trichloro-2-methylbenzene (ACI), Toluene, 2,4,6-trichloro- (8CI), 2,4,6-Trichlorotoluene, 1,3,5-Trichloro-2-methylbenzene (ACI), Toluene, 2,4,6-trichloro- (8CI), 2,4,6-Trichlorotoluene, 2,4,6-Trichloro-toluene;
Nombre IUPAC 1,3,5-tricloro-2-metilbenceno
SMILES Cc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trichloro-2-methylbenzene
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza GC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl3/c1-4-6(9)2-5(8)3-7(4)10/h2-3H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.946
Porcentaje de pureza >95%