Learn More
1,3,5-tricloro-2-iodobenzeno, Thermo Scientific™
Código de producto. 10682505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10682505 5 g 5 g
10174194 1 g 1 g
10555645 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10682505 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00270DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 6324-50-1
Fórmula molecular C6H2Cl3I
Peso molecular (g/mol) 307.336
Clave InChI XXFFSBRDPQFIPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 232054
Nombre IUPAC 1,3,5-tricloro-2-iodobenceno
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)I)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3, 5-Trichloro-2-iodobenzene
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Sinónimo 2,4,6-trichloroiodobenzene, 1-iodo-2,4,6-trichlorobenzene, benzene,1,3,5-trichloro-2-iodo, benzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo, acmc-20aof6, 2,4,6-trichloro-1-iodobenzene, 2-iodo-1,3,5-trichlorobenzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo-benzene, 1,3,5-tris chloranyl-2-iodanyl-benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.35
Porcentaje de pureza 97%