Learn More
1,3,5-tricloro-2-iodobenzeno, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1, 3, 5-Trichloro-2-iodobenzene |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2,4,6-trichloroiodobenzene, 1-iodo-2,4,6-trichlorobenzene, benzene,1,3,5-trichloro-2-iodo, benzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo, acmc-20aof6, 2,4,6-trichloro-1-iodobenzene, 2-iodo-1,3,5-trichlorobenzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo-benzene, 1,3,5-tris chloranyl-2-iodanyl-benzene |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.35 |
| Porcentaje de pureza | 97% |