Learn More
1,3,5-Tricloro-2-yodobenceno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11338535 5 g 5 g
11328535 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338535 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11975.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6324-50-1 | C6H2Cl3I | 307.336 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6324-50-1
Fórmula molecular C6H2Cl3I
Peso molecular (g/mol) 307.336
Número MDL MFCD00052857
Clave InChI XXFFSBRDPQFIPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trichloroiodobenzene, 1-iodo-2,4,6-trichlorobenzene, benzene,1,3,5-trichloro-2-iodo, benzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo, acmc-20aof6, 2,4,6-trichloro-1-iodobenzene, 2-iodo-1,3,5-trichlorobenzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo-benzene, 1,3,5-tris chloranyl-2-iodanyl-benzene
PubChem CID 232054
Nombre IUPAC 1,3,5-tricloro-2-iodobenceno
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)I)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trichloro-2-iodobenzene
Punto de fusión 52°C to 57°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1868441
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.35
Porcentaje de pureza 96%