Learn More
1,3,5-Tricloro-2-yodobenceno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328535 1 g 1 g
11338535 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328535 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11975.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6324-50-1 | C6H2Cl3I | 307.336 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6324-50-1
Fórmula molecular C6H2Cl3I
Peso molecular (g/mol) 307.336
Número MDL MFCD00052857
Clave InChI XXFFSBRDPQFIPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,6-trichloroiodobenzene, 1-iodo-2,4,6-trichlorobenzene, benzene,1,3,5-trichloro-2-iodo, benzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo, acmc-20aof6, 2,4,6-trichloro-1-iodobenzene, 2-iodo-1,3,5-trichlorobenzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo-benzene, 1,3,5-tris chloranyl-2-iodanyl-benzene
PubChem CID 232054
Nombre IUPAC 1,3,5-tricloro-2-iodobenceno
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)I)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Trichloro-2-iodobenzene
Punto de fusión 52°C to 57°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1868441
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.35
Porcentaje de pureza 96%