Learn More
1,3,5-tribromobenceno, TRC
Código de producto. 30450162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450162 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30450162 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT77185510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Tribromobenzene
CAS 626-39-1
Fórmula molecular C6 H3 Br3
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,3,5-Tribromobenzene, NSC 62439
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3Br3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
SMILES Brc1cc(Br)cc(Br)c1
Nombre IUPAC 1,3,5-tribromobenceno
Peso molecular (g/mol) 314.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.7785