Learn More
1,3,5-tribromobenceno, Mikromol™
Código de producto. 30050064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30050064 25 mg 25 miligramos
17912426 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050064 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0066.100025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,3,5-tribromobenceno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Tribromobenzene
CAS 626-39-1
Nombres de analitos o componentes 1,3,5-Tribromobenzene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H3 Br3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,3,5-Tribromobenzene, NSC 62439
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3Br3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
SMILES Brc1cc(Br)cc(Br)c1
Nombre IUPAC 1,3,5-tribromobenceno
Peso molecular (g/mol) 314.8
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 311,7785 g/mol