Learn More
1,3,5-tribromobenceno-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,5-Tribromobenzene-D3 |
| CAS | 52921-77-4 |
| Fórmula molecular | C6 D3 Br3 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzene-1,3,5-d3, 2,4,6-tribromo- (9 CI), Benzene-1,3,5-d3, tribromo- (7 CI), 1,3,5-Tribromobenzene-d3, 1,3,5-Tribromobenzene-2,4,6-d3, 2,4,6-Tribromobenzene-1,3,5-d3, 1,3,5-Tribromobenzene-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H3Br3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3 H/i1D,2 D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1c(Br)c([2 H])c(Br)c([2 H])c1Br |
| Nombre IUPAC | 1,3,5-tribromo-2,4,6-trideuterobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 317.8185 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.7973 g/mol |
| Mostrar más |