Learn More
1,3,5-Tribromobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10696362 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10696362 25 g Frasco de vidrio 25 g
10448700 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10696362 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161080250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 626-39-1 | C6H3Br3 | 314.80 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-39-1
Fórmula molecular C6H3Br3
Peso molecular (g/mol) 314.80
Número MDL MFCD00000080
Clave InChI YWDUZLFWHVQCHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, 1,3,5-tribromo, 1,3,5-tribromo-benzene, unii-o3td0u1oaq, o3td0u1oaq, paragos 530416, 1,5-tribromobenzene, pubchem9590, 1,3,5-tribromobezene, benzene,3,5-tribromo, acmc-20a11o
PubChem CID 12279
Nombre IUPAC 1,3,5-tribromobenceno
SMILES BrC1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3, 5-Tribromobenzene
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 118°C to 123°C
Color Marrón anaranjado a blanco
Punto de ebullición 271°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H3Br3
Cantidad 25 g
Beilstein 05, 213
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.79
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo