Learn More
1,3,5-Tribromobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11446706 25 g 25 g
11456706 100 g 100 g
11466706 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23860.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 626-39-1 | C6H3Br3 | 314.80 g/mol
1,3,5-Tribromobenzene is used as an intermediate for active pharmaceutical ingredient manufacturing. It acts as an intermediate for the preparation of 1,3,5-trimethoxytoluene. It forms molecular complexes with [60]-and [70] fullerenes. Further, it is employed as an internal standard during derivatization step in the determination of cyanide in human plasma and urine by gas chromatography-mass spectrometry. In addition to this, it reacts with the perfluoroalkenylzinc reagent in the presence of tetrakis(triphenylphosphine)palladium catalyst to yield a trifunctional monomer 1,3,5-tris(alfa, beta, beta-trifluorovinyl)benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3,5-tribromobenceno se utiliza como intermediario para la fabricación de ingredientes farmacéuticos activos. Actúa como intermediario para la preparación de 1,3,5-trimetoxitolueno. Forma complejos moleculares con [60]fullerenos y [70]fullerenos. Además, se emplea como patrón interno en la etapa de derivatización de la determinación de cianuro en plasma y orina humanos por cromatografía de gases-espectrometría de masas. Asimismo, reacciona con el reactivo de perfluoroalquenilcinc en presencia de catalizadores de tetraquis(trifenilfosfina)paladio para producir un monómero trifuncional 1,3,5-tris(alfa, beta, beta-trifluorovinil)benceno.
Solubilidad
Soluble en etanol caliente y ácido acético. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 626-39-1
Fórmula molecular C6H3Br3
Peso molecular (g/mol) 314.80
Número MDL MFCD00000080
Clave InChI YWDUZLFWHVQCHY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, 1,3,5-tribromo, 1,3,5-tribromo-benzene, unii-o3td0u1oaq, o3td0u1oaq, paragos 530416, 1,5-tribromobenzene, pubchem9590, 1,3,5-tribromobezene, benzene,3,5-tribromo, acmc-20a11o
PubChem CID 12279
Nombre IUPAC 1,3,5-tribromobenceno
SMILES BrC1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Tribromobenzene
Punto de fusión 121°C to 124°C
Punto de ebullición 271°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1858917
Información de solubilidad Soluble in hot ethanol and acetic acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.8
Porcentaje de pureza 98%