Learn More
1,3,5-Tribromo-2,4,6-Trimetilbenceno, TRC
Código de producto. 30455810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30455810 1 g -
30454365 100 mg 100 miligramos
30455100 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7983281G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-72-0
Fórmula molecular C9H9Br3
Peso molecular (g/mol) 356.88
Nombre IUPAC 1,3,5-tribromo-2,4,6-trimetilbenceno
SMILES Cc1c(Br)c(C)c(Br)c(C)c1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Tribromo-2,4,6-Trimethylbenzene
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9Br3/c1-4-7(10)5(2)9(12)6(3)8(4)11/h1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.8254