Learn More
1,3,5-Tribencilhexahidro-1,3,5-triazina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445750 25 g 25 g
11435750 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445750 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25964.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2547-66-2 | C24H27N3 | 357.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2547-66-2
Fórmula molecular C24H27N3
Peso molecular (g/mol) 357.50
Número MDL MFCD00014599
Clave InChI VWVZIRPJPFJGFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine, 1,3,5-tribenzylhexahydro-s-triazine, 1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-tris phenylmethyl, 1,3,5-trisbenzyl-1,3,5-triazaperhydroine, acmc-1cmek, 1,3,5-tribenzyl-1,3,5 triazinane, 1,3,5-triazine,hexahydro-1,3,5-tris phenylmethyl
PubChem CID 75685
Nombre IUPAC 1,3,5-tribencil-1,3,5-triazinano
SMILES C(N1CN(CC2=CC=CC=C2)CN(CC2=CC=CC=C2)C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine
Punto de fusión 50°C to 51°C
Punto de ebullición 100°C (0.005 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.49
Porcentaje de pureza ≥98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.