Learn More
1,3,5-Tribencilhexahidro-1,3,5-triazina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11435750 5 g 5 g
11445750 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11435750 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25964.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2547-66-2 | C24H27N3 | 357.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2547-66-2
Fórmula molecular C24H27N3
Peso molecular (g/mol) 357.50
Número MDL MFCD00014599
Clave InChI VWVZIRPJPFJGFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine, 1,3,5-tribenzylhexahydro-s-triazine, 1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-tris phenylmethyl, 1,3,5-trisbenzyl-1,3,5-triazaperhydroine, acmc-1cmek, 1,3,5-tribenzyl-1,3,5 triazinane, 1,3,5-triazine,hexahydro-1,3,5-tris phenylmethyl
PubChem CID 75685
Nombre IUPAC 1,3,5-tribencil-1,3,5-triazinano
SMILES C(N1CN(CC2=CC=CC=C2)CN(CC2=CC=CC=C2)C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Tribenzylhexahydro-1,3,5-triazine
Punto de fusión 50°C to 51°C
Punto de ebullición 100°C (0.005 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.49
Porcentaje de pureza ≥98%