Learn More
1,3,5-Triazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323836 25 g 25 g
11303836 1 g 1 g
11313836 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11323836 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16911.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 290-87-9 | C3H3N3 | 81.08 g/mol
1,3,5-Triazine is a useful replacement for HCN in the Gattermann reaction for the synthesis of aromatic aldehydes. It reacts with nucleophiles, e.g. amines, which is utilized in quinazoline synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 1,3,5-Triazina es un sustituto útil del HCN en la reacción de Gattermann para la síntesis de aldehídos aromáticos. Reacciona con nucleófilos, por ejemplo aminas, que se utilizan en la síntesis de quinazolina.
Solubilidad
Soluble en etanol (50 mg/ml) y metanol (100 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es higroscópico en la naturaleza. Almacenar en gas inerte seco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 290-87-9
Fórmula molecular C3H3N3
Peso molecular (g/mol) 81.08
Número MDL MFCD00006044
Clave InChI JIHQDMXYYFUGFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo s-triazine, sym-triazine, cyanidine, vedita 250, unii-8b5f4cm81e, vedita, 1,5-triazine, hydrogen cyanide trimer, acmc-209h6t
PubChem CID 9262
ChEBI CHEBI:30259
Nombre IUPAC 1,3,5-triazina
SMILES C1=NC=NC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Triazine
Punto de fusión 77°C to 83°C (decomposition)
Densidad 1.38
Punto de ebullición 114°C
Cantidad 25 g
Beilstein 104790
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol (50mg/ml),and methanol (100mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.08
Porcentaje de pureza 97%