Learn More
Sal trisódica de 1,3,5-triazin-2,4,6-tritiol, 15 % aprox. de solución en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10102774 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10102774 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10431854 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10714755 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10102774 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426542500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 17766-26-6 | C3N3Na3S3 | 243.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17766-26-6
Fórmula molecular C3N3Na3S3
Peso molecular (g/mol) 243.22
Clave InChI YQHCWFVOBRIHOM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, trisodium salt, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, trithiocyanuric acid trisodium
PubChem CID 66735895
Nombre IUPAC sodio; 1,3,5-triazinano-2,4,6-tritiona
SMILES C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1.[Na].[Na].[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt
Punto de fusión -3°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 101°C
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mL
Gravedad específica 1.12
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Viscosidad 1.6 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.22
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, approx. 15% solution in water
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Mention de danger
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.