Learn More
1,3,5-Tri-terc-butilbenceno, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11339525 50 g 50 g
11329525 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339525 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18832.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1460-02-2 | C18H30 | 246.438 g/mol
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene is used in the preparation of sandwich complexes of scandium, yttrium and lanthanide ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3,5-Tri-terc-butilbenceno se utiliza en la preparación de complejos sándwich de iones de escandio, itrio y lantanuro.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1460-02-2
Fórmula molecular C18H30
Peso molecular (g/mol) 246.438
Número MDL MFCD00008831
Clave InChI GUFMBISUSZUUCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-tri-tert-butylbenzene, benzene, 1,3,5-tris 1,1-dimethylethyl, 1,3,5-tri-t-butylbenzene, benzene, 1,3,5-tri-tert-butyl, 1,3,5-tris tert-butyl benzene, pubchem13719, intermediates-zcf02115, acmc-209cw6, 2,4,6-tri-tert-butylphenyl, ksc490m7l
PubChem CID 15089
Nombre IUPAC 1,3,5-triterc-butilbenceno
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Tri-tert-butylbenzene
Punto de fusión 69°C to 73°C
Punto de ebullición 121°C to 122°C (12 mmHg)
Cantidad 50 g
Beilstein 1909579
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.44
Porcentaje de pureza ≥97%