Learn More
1,3,5-tri-O-benzoil-2-desoxirribofuranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxyribofuranose |
| CAS | 145416-96-2 |
| Fórmula molecular | C26 H22 O7 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H22O7/c27-24(18-10-4-1-5-11-18)30-17-22-21(32-25(28)19-12-6-2-7-13-19)16-23(31-22)33-26(29)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,21-23H,16-17H2/t21-,22+,23?/m0/s1 |
| SMILES | O=C(OC[C@H]1OC(C[C@@H]1OC(=O)c2ccccc2)OC(=O)c3ccccc3)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | Benzoato de [(2R,3S)-3,5-dibenzoiloxioxolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 446.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.1366 |