Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,3,5-Tri-O-benzoil-2-desoxi-2-fluoro-alfa-D-arabinofuranosa
Código de producto. 15490647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490647 1 g 1 g
15400657 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490647 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66805.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 97614-43-2 | C26H21FO7 | 464.445 g/mol
It is a pharmaceutical intermediate and is used as an OLED materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio farmacéutico y se utiliza como material OLED.
Solubilidad
Soluble en cloroformo o diclorometano
Notas
Refrigerar. Mantener alejado del calor y de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97614-43-2
Fórmula molecular C26H21FO7
Peso molecular (g/mol) 464.445
Número MDL MFCD00083339
Clave InChI JOAHVPNLVYCSAN-UXGLMHHASA-N
Sinónimo 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-alpha-d-arabinofuranose, 2r,3s,4r,5r-5-benzoyloxy methyl-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate, 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-, a-d-arabinofuranose, 1,3,5-tri-o-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-a-d-arabinofuranose, 2r,3r,4s,5r-3,5-bis benzoyloxy-4-fluorooxolan-2-yl methyl benzoate, 2r,3s,4r,5r-5-benzoyloxymethyl-3-fluoro-tetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate, 1,3,5-tri-o-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-md-arabinose, 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-d-ribofuranose, pubchem20401, 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-alpha-d-ribofuranose
PubChem CID 11754171
Nombre IUPAC benzoato de [(2R,3R,4S,5R)-3,5-dibenzoiloxi-4-fluorooxolan-2-il]metilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC2C(C(C(O2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)F)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-alpha-D-arabinofuranose
Punto de fusión 76°C to 78°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform or dichloromethane
Formula Weight (peso de la fórmula) 464.44
Forma física Polvo