Learn More
1,3,5-Tri-n-propilhexahidro-1,3,5-triazina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15488686
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15488686 250 mg 250 miligramos
15471119 1 g 1 g
15481119 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15488686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64078.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13036-81-2
Fórmula molecular C12H27N3
Peso molecular (g/mol) 213.37
Número MDL MFCD00040461
Clave InChI DPHBVWJGMBYPMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-tripropyl, hexahydro-1,3,5-tripropyl-s-triazine, s-triazine, hexahydro-1,3,5-tripropyl, hexahydro-1,3,5-tripropyl-1,3,5-triazine, #, 1,3,5-tri-n-propyl hexahydro-s-triazine, 1,3,5-tripropylhexahydro-1,3,5-triazine, 1,3,5-tri-n-propylhexahydro-1,3,5-triazine
PubChem CID 83068
Nombre IUPAC 1,3,5-tripropil-1,3,5-triazinano
SMILES CCCN1CN(CCC)CN(CCC)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Tri-n-propylhexahydro-1,3,5-triazine
Color Incolora
Densidad 0.880 g/mL
Punto de ebullición 94°C (0.7 mmHg)
Índice de refracción 1.466
Cantidad 250 mg
Beilstein 111423
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.37
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido