Learn More
1,3,5-Tri(antraceno-9-il)benceno (contiene ~20% inorgánicos), TRC
Código de producto. 30454705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454705 50 mg -
30449851 100 mg 100 miligramos
30451260 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89676350MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 713542-04-2
Fórmula molecular C48H30
Peso molecular (g/mol) 606.75
Sinónimo 9,9',9' '-(1,3,5-benzenetriyl)tris-Anthracene, 9,9’,9’’-(1,3,5-Benzenetriyl)tris[anthracene], 1,3,5-Tri(9-anthryl)benzene
Nombre IUPAC 9-[3,5-di(antraceno-9-il)fenil]antraceno
SMILES c1ccc2c(c3cc(cc(c3)c4c5ccccc5cc6ccccc46)c7c8ccccc8cc9ccccc79)c%10ccccc%10cc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Tri(anthracen-9-yl)benzene
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C48H30/c1-7-19-40-31(13-1)25-32-14-2-8-20-41(32)46(40)37-28-38(47-42-21-9-3-15-33(42)26-34-16-4-10-22-43(34)47)30-39(29-37)48-44-23-11-5-17-35(44)27-36-18-6-12-24-45(36)48/h1-30H
Formula Weight (peso de la fórmula) 606.2348