Learn More
1,3,5-Tri(4-carboxifenil)benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446558 5 g 5 g
15436558 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446558 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60087.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50446-44-1 | C27H18O6 | 438.44 g/mol
1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzene is used as a building block for metal organic frameworks, which is a 3D-microporous material and finds applications in gas adsorption and separation technologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1,3,5-tri(4-carboxifenil)benceno se utiliza como un compuesto básico para estructuras orgánicas metálicas, que es un material 3D-microporoso y se usa en tecnologías de adsorción y separación de gases.
Solubilidad
Soluble en tetrahidrofurano.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes, metales, aminas, ácidos fuertes, cloruros ácidos, alcoholes, peróxidos, permanganatos, agentes reductores fuertes, carbonatos solubles, fosfatos, haluros de fósforo e hidroxidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50446-44-1
Fórmula molecular C27H18O6
Peso molecular (g/mol) 438.44
Número MDL MFCD10000888
Clave InChI SATWKVZGMWCXOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,3,5-tris 4-carboxyphenyl benzene, 1,3,5-tri 4-carboxyphenyl benzene, 5'-4-carboxyphenyl-1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylic acid, 1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylic acid, 5'-4-carboxyphenyl, acmc-209kmn, h3btb, 4,4?,4??,-benzene-1,3,5-triyl-tris benzoic acid, 1,3,5-tris 4-carboxyphenyl benzene, ≤20 wt. % solvent, 3',5'-bis 4-carboxyphenyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 5'-4-carboxyphenyl-1,1':3',1-terphenyl-4,4-dicarboxylicacid
PubChem CID 10694305
Nombre IUPAC ácido 4-[3,5-bis(4-carboxifenil)fenil]benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(=CC(=C1)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzene
Punto de fusión 322°C to 327°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3077
Información de solubilidad Soluble in tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.43
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3,5-Tri(4-carboxyphenyl)benzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Tris(4-carboxyphenyl)benzene