Learn More
1,3,5-tri(3-piridil)-1,5-pentanoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,5-Tri(3-pyridyl)-1,5-pentanoate |
| CAS | 94678-45-2 |
| Fórmula molecular | C20H17N3O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,3,5-Tri-3-pyridinyl-1,5-pentanedione, 1,3,5-Tris(3-pyridyl)pentane-1,5-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H17N3O2/c24-20(25)19(17-6-3-11-23-14-17)18(16-5-2-10-22-13-16)8-7-15-4-1-9-21-12-15/h1-14,18-19H,(H,24,25)/b8-7+ |
| SMILES | OC(=O)C(C(\C=C\c1cccnc1)c2cccnc2)c3cccnc3 |
| Nombre IUPAC | ácido (E)-2,3,5-tripiridin-3-ilpent-4-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 331.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.1321 |