Learn More
1,3,5-tri(3-piridil)-1,5-pentanoato, TRC
Código de producto. 30457173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457173 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30457173 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT821100250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Tri(3-pyridyl)-1,5-pentanoate
CAS 94678-45-2
Fórmula molecular C20H17N3O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1,3,5-Tri-3-pyridinyl-1,5-pentanedione, 1,3,5-Tris(3-pyridyl)pentane-1,5-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C20H17N3O2/c24-20(25)19(17-6-3-11-23-14-17)18(16-5-2-10-22-13-16)8-7-15-4-1-9-21-12-15/h1-14,18-19H,(H,24,25)/b8-7+
SMILES OC(=O)C(C(\C=C\c1cccnc1)c2cccnc2)c3cccnc3
Nombre IUPAC ácido (E)-2,3,5-tripiridin-3-ilpent-4-enoico
Peso molecular (g/mol) 331.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.1321