Learn More
1,3,5-tri(1-naftil)benceno, TRC
Código de producto. 30453987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453987 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30453987 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT886308100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Tri(1-naphthyl)benzene
CAS 7059-70-3
Fórmula molecular C36H24
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C36H24/c1-4-16-31-25(10-1)13-7-19-34(31)28-22-29(35-20-8-14-26-11-2-5-17-32(26)35)24-30(23-28)36-21-9-15-27-12-3-6-18-33(27)36/h1-24H
SMILES c1ccc2c(cccc2c1)c3cc(cc(c3)c4cccc5ccccc45)c6cccc7ccccc67
Nombre IUPAC 1-(3,5-dinaftalen-1-ilfenil)naftaleno
Peso molecular (g/mol) 456.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.1878