Learn More
1,3,5-Pentanetriol, TRC
Código de producto. 30413857
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30413857 2.5 g -
30420870 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30413857 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2740452.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4328-94-3
Fórmula molecular C5H12O3
Peso molecular (g/mol) 120.15
Nombre IUPAC Pentano-1,3,5-triol
SMILES OCCC(O)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Pentanetriol
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O3/c6-3-1-5(8)2-4-7/h5-8H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0786