Learn More
1,3,5-O-Metilidino-mio-inositol, TRC
Código de producto. 30473237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473237 2.5 g 2.50 g
30477060 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30473237 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3129402.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98510-20-4
Fórmula molecular C7H10O6
Peso molecular (g/mol) 190.15
Sinónimo 2,4,10-Trioxatricyclo[3.3.1.13,7]decane, myo-Inositol deriv., myo-Inositol-1,3,5-orthoformate, myo-Inositol Monoorthoformate
SMILES O[C@@H]1[C@H]2O[C@@H]3OC([C@@H](O)C1O3)[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-O-Methylidyne-myo-inositol
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O6/c8-1-4-2(9)6-3(10)5(1)12-7(11-4)13-6/h1-10H/t1-,2-,3-,4+,5?,6?,7-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0477