Learn More
1-(3,5-Dimetil-1H-pirrol-2-il)etan-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10273762
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10273762 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10273762 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SEW06333DA
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)ethan-1-one
CAS 1500-93-2
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H11NO
Número MDL MFCD00982312
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 2-acetyl-3,5-dimethylpyrrole, 3,5-dimethyl-2-acetylpyrrol, ethanone,1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl, 1-2e-3,5-dimethylpyrrol-2-ylidene ethanol, ethanone, 1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl-9ci, ethanol, 1-3,5-dimethyl-2h-pyrrol-2-ylidene-9ci
Clave InChI KSZNMNSPWOIFPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C)C=C(C)N1
Nombre IUPAC 1-(3,5-dimetil-1H-pirrol-2-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 137.18
PubChem CID 2798358
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 97%