Learn More
1-(3,5-Difluoro-2-hidroxifenil)etan-1-ona, Thermo Scientific™
Código de producto. 10262772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10262772 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10272772 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10262772 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB04131DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 140675-42-9
Fórmula molecular C8H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 172.131
Número MDL MFCD00042476
Clave InChI MCDJUVXLLXTCFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 3',5'-difluoro-2'-hydroxyacetophenone, 3,5-difluoro-2-hydroxyacetophenone, 2-acetyl-4,6-difluorophenol, ethanone,1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl, 1-acetyl-3,5-difluoro-2-hydroxybenzene, acmc-1byqa, 1-3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl-ethanone, 1-3,5-difluoro-2-hydroxy-phenyl-ethanone
PubChem CID 2736976
Nombre IUPAC 1-(3,5-difluoro-2-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3, 5-Difluoro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.13
Porcentaje de pureza 97%