Learn More
Ácido 1-(3,5-diclorofenil)-5-propil-1H-pirazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10273712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10273712 1 g 1 g
10069471 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10273712 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SP01487DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 306936-60-7
Fórmula molecular C13H12Cl2N2O2
Peso molecular (g/mol) 299.151
Número MDL MFCD02677727
Clave InChI CIAUICOJDLJNBL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-3,5-dichlorophenyl-5-propylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl, maybridge3_006729, 4-carboxy-1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole
PubChem CID 2743017
Nombre IUPAC ácido 1-(3,5-diclorofenil)-5-propilpirazol-4-carboxílico
SMILES CCCC1=C(C=NN1C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3, 5-Dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.16
Porcentaje de pureza 97%