Learn More
1-(3,5-Diclorofenil)-2-hidroxietilamina, 94 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10364402 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10364402 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
1 options
Código de producto. 10364402 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 364495000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3, 5-Dichlorophenyl)-2-hydroxyethylamine
CAS 372144-00-8
Intervalo de porcentaje de ensayo 93% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H9Cl2NO
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-amino-2-3,5-dichlorophenyl ethanol, 1-3,5-dichlorophenyl-2-hydroxyethylamine, 2-amino-2-3,5-dichlorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, b-amino-3,5-dichloro
Clave InChI LRORZXIRKBZZAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C(CO)N
Nombre IUPAC 2-amino-2-(3,5-diclorofenil)etanol
Peso molecular (g/mol) 206.07
PubChem CID 2734585
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.07
Porcentaje de pureza 94%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(3,5-Dichlorophenyl)-2-hydroxyethylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.