Learn More
1-(3,5-diclorofenil)-1H-pirrol-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10572642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10572642 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10416662 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10572642 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD08850EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
CAS 175136-79-5
Fórmula molecular C11H7Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 240.08
Número MDL MFCD00174281
Clave InChI GNBDQGBCNPLAQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3,5-dichlorophenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-3,5-dichlorophenyl pyrrole-2-carbaldehyde, 1-3,5-dichlorophenyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, acmc-1c802, n-3,5-dichlorophenyl pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-3,5-dichlorophenyl pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-3,5-dichloro-phenyl-1h-pyrrole-2-carbald ehyde, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde,1-3,5-dichlorophenyl
PubChem CID 2777016
SMILES ClC1=CC(=CC(Cl)=C1)N1C=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3, 5-Dichlorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC 1-(3,5-diclorofenil)pirrol-2-carbaldehído
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.09
Porcentaje de pureza 97%