Learn More
1-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)etanona, TRC
Código de producto. 30341152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341152 500 mg 500 miligramos
30336006 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30341152 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB415748500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyacetophenone
CAS 14035-33-7
Fórmula molecular C16 H24 O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Acetophenone, 3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 1-[3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]ethanone, 1-(3,5-Ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)ethanone, 1-[3,5-Di(tert-butyl)-4-hydroxyphenyl]ethan-1-one, 2,6-Di-tert-butyl-4-acetylphenol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl methyl ketone, 3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2,6-di-tert-butylphenol, 4'-Hydroxy-3',5'-di-tert-butylacetophenone, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24O2/c1-10(17)11-8-12(15(2,3)4)14(18)13(9-11)16(5,6)7/h8-9,18H,1-7H3
SMILES CC(=O)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 1-(3,5-diterc-butil-4-hidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 248.3606
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1776