Learn More
1-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)etanona, TRC
Código de producto. 30330013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330013 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30330013 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB41574850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyacetophenone
CAS 14035-33-7
Fórmula molecular C16 H24 O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo Acetophenone, 3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 1-[3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]ethanone, 1-(3,5-Ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)ethanone, 1-[3,5-Di(tert-butyl)-4-hydroxyphenyl]ethan-1-one, 2,6-Di-tert-butyl-4-acetylphenol, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl methyl ketone, 3',5'-Di-tert-butyl-4'-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2,6-di-tert-butylphenol, 4'-Hydroxy-3',5'-di-tert-butylacetophenone, 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24O2/c1-10(17)11-8-12(15(2,3)4)14(18)13(9-11)16(5,6)7/h8-9,18H,1-7H3
SMILES CC(=O)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 1-(3,5-diterc-butil-4-hidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 248.3606
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.1776