Learn More
1,3,5-Cicloheptatrieno, TRC
Product Code. 30365655
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
50 mL
Unit Size:
10 ml
25 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30365655 50 mL 50 ml
30358032 25 mL 25 ml
30352156 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30365655 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC98786250ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 544-25-2
Fórmula molecular C7H8
Peso molecular (g/mol) 92.14
Sinónimo Cycloheptatriene, Tropiliden, Tropilidene
Nombre IUPAC Ciclohepta-1,3,5-trieno
SMILES C1C=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Cycloheptatriene
Cantidad 50 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-6H,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.0626