Learn More
1,3,5-Cicloheptatrieno, TRC
Código de producto. 30358032
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
25 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358032 25 mL 25 ml
30365655 50 mL 50 ml
30352156 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30358032 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98786225ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 544-25-2
Fórmula molecular C7H8
Peso molecular (g/mol) 92.14
Sinónimo Cycloheptatriene, Tropiliden, Tropilidene
Nombre IUPAC Ciclohepta-1,3,5-trieno
SMILES C1C=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Cycloheptatriene
Cantidad 25 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-6H,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.0626