Learn More
1-[3,5-Bis(trifluorometil)fenil]etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol |
| Punto de fusión | 70°C to 74°C |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.16 |
| Porcentaje de pureza | 98% |