Learn More
1-[3,5-Bis(trifluorometil)fenil]etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15414627 1 g 1 g
15424627 5 g 5 g
15434627 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15414627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31972.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 368-63-8 | C10H8F6O | 258.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 368-63-8
Fórmula molecular C10H8F6O
Peso molecular (g/mol) 258.16
Número MDL MFCD01632521,MFCD03093011
Clave InChI MMSCIQKQJVBPIR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanol, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethanol, 1-3,5-bis trifluoromethyl phenyl ethan-1-ol, alfa-methyl-3,5-ditrifluoromethylbenzyl alcohol, pubchem4672, pubchem14254, 1-3,5-bis-trifluoromethylphenyl ethanol, acmc-209vt9, benzenemethanol, alpha-methyl-3,5-bis trifluoromethyl
PubChem CID 6425739
Nombre IUPAC 1-[3,5-bis(trifluorometil)fenil]etanol
SMILES CC(O)C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Punto de fusión 70°C to 74°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.16
Porcentaje de pureza 98%