Learn More
Cloruro de ácido 1,3,5-bencenotricarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10684642 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10684642 100 g Frasco de vidrio 100 g
10551082 5 g Frasco de vidrio 5 g
10532734 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10684642 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164371000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4422-95-1 | C9H3Cl3O3 | 265.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4422-95-1
Fórmula molecular C9H3Cl3O3
Peso molecular (g/mol) 265.47
Número MDL MFCD00000679
Clave InChI UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimesoyl chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl chloride, trimesic acid trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic chloride, benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride, unii-5866peo79w, 1,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylicacidchloride
PubChem CID 78138
Nombre IUPAC cloruro de benceno-1,3,5-tricarbonilo
SMILES ClC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(Cl)=O)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3, 5-Benzenetricarboxylic acid chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34.5°C to 36°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 180°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102.5% (ex Cl) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H3(COCl)3
Índice de refracción 1.5945 to 1.5965
Cantidad 100 g
Beilstein 09, IV, 3748
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.47
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.