Learn More
Ácido 1,3,5-bencenotricarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10163581 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10163581 5 g Frasco de vidrio 5 g
10253661 50 g Frasco de plástico 50 g
10730585 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10163581 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105350050
Solicitar formato a granel o personalizado
Ácido 1, 3, 5-bencenetricarboxílico, 98 %, C9H6O6, número CAS-554-95-0, ácido tricarboxílico 1,3,5-benceno, ácido 1,3,5-bencenetricarboxílico, 1,3,5-tricarboxibenceno, ácido 5-carboxioftálmico, chembl77562, ou36oo5mtn, ácido trimésico, ácido trimesínico, ácido trimesitínico, unii-ou36oo5mtn, 500 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-95-0
Fórmula molecular C9H6O6
Peso molecular (g/mol) 210.14
Número MDL MFCD00002517
Clave InChI QMKYBPDZANOJGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimesic acid, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimesinic acid, trimesitinic acid, 5-carboxyisophthalic acid, 1,3,5-benzene tricarboxylic acid, 1,3,5-tricarboxybenzene, unii-ou36oo5mtn, ou36oo5mtn, chembl77562
PubChem CID 11138
ChEBI CHEBI:46032
Nombre IUPAC ácido benceno-1,3,5-tricarboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1, 3, 5-Benzenetricarboxylic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 380.0°C
Temperatura de inflamación >250°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H3(CO2H)3
Cantidad 5 g
Beilstein 09, 978
Información de solubilidad Solubility in water: 2.6g/L (25°C)- 7.9g/L (50°C). Other solubilities: 1.24g/100g ethyl ether- 8g/100g methanol,0.46g/100g acetic acid- >20.00g/100g thf (25°C),1.88g/100g acetone- <0.01g/100g xylene (25°C),<0.01g/1
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.14
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.