Learn More
Ácido 1,3,5-bencenotricarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1,3,5-Benzenetricarboxylic acid is used for the preparation of plastic, man-madefiber, water soluble alkyl resin, plasticizer and medicament intermediate. It is also used as a pharmaceutical intermediate, epoxy curing agent, plasticizers, adhesive and coating material. Further, it combines with para-hydroxypyridine to make a water-based gel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 1,3,5-bencenotricarboxílico se utiliza para la preparación de plástico, fibra sintética, resina de alquilo soluble en agua, plastificador y producto intermediario en medicamentos. También se utiliza como intermediario farmacéutico, agente endurecedor de epoxi, plastificador, adhesivo y material de revestimiento. Además, se combina con para-hidroxipiridina para hacer un gel a base de agua.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid |
| Punto de fusión | 374°C to 376°C |
| Temperatura de inflamación | 328°C (622°F) |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 2053080 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,ethanol and methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.14 |
| Porcentaje de pureza | 98% |