Learn More
Cloruro de 1,3,5-bencenotricarbonilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387196 5 g 5 g
11397196 25 g 25 g
11307206 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11387196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07255.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4422-95-1 | C9H3Cl3O3 | 265.47 g/mol
1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride was used in the synthesis of chiral azoaromatic dendrimeric systems. It was used to study the structure of activated composite membranes containing organophosphorus extractants as carriers. It was the starting material for two tritopic amides derived from 3- and 4-methylaminopyridine which self-assembled into nanoballs on treatment with palladium(II) nitrate in DMSO.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 1,3,5-bencenotricarbonil fue utilizado en la síntesis de sistemas dendrímeros azoaromáticos quirales. Se utilizó para estudiar la estructura de las membranas compuestas activadas que contenían extractantes organofosforados como portadores. Fue el material de partida para dos amidas tritópicas derivadas de la 3-metilaminopiridina y la 4-metilaminopiridina que se autoensambló en nanoboles en el tratamiento con nitrato de paladio(II) en DMSO.
Solubilidad
Soluble en cloroformo (10 % soluble, de transparente a ligeramente oscura, de incoloro a amarillento) y tolueno. Solubilidad en agua: Reacciona.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de bases fuertes y agentes oxidantes. Incompatible con el agua, las bases y los agentes oxidantes. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4422-95-1
Fórmula molecular C9H3Cl3O3
Peso molecular (g/mol) 265.47
Número MDL MFCD00000679
Clave InChI UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimesoyl chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl chloride, trimesic acid trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic chloride, benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride, unii-5866peo79w, 1,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylicacidchloride
PubChem CID 78138
SMILES ClC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(Cl)=O)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride
Punto de fusión 34°C to 38°C
Punto de ebullición 180°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 2940936
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform(soluble10%,clear to very slightly hazy,colorless to faintly yellow) and toluene. Solubility in water: Reacts.
Nombre IUPAC tricloruro de benceno-1,3,5-tricarbonilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.48
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,3,5-Benzenetricarbonyl trichloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Benzenetricarbonyl trichloride