Learn More
1,3,4-Trifenil-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-ilideno, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10682613 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10682613 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10682613 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 363940010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3,4-Triphenyl-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-ylidene
CAS 166773-08-6
Punto de fusión 150°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C20H15N3
Número MDL MFCD00801868
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,4,5-triphenyl-4h-1,2,4-triazol-2-ium-3-ide, 1,3,4-triphenyl-4,5-dihydro-1h-1,2,4-triazol-5-ylidene, 1?3?4-triphenyl-4?5-dihydro-1h-1?2?4-triazol-5-ylidene
Clave InChI QZHWOLKBXYORRO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=N[N+](=[C-]N2C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 297.36
PubChem CID 2733186
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.36
Forma física Polvo cristalino