Learn More
1-[3-(4-tert-Butilbenzoil)propil]-4-hidroxipiperidina, TRC
Código de producto. 30136650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136650 5 g 5 g
17924615 1 g 1 g
17902705 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136650 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6903905G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97928-18-2
Fórmula molecular C19 H29 N O2
Peso molecular (g/mol) 303.44
Sinónimo 1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one, Ebastine Imp. D (EP)
Nombre IUPAC 1-(4-tert-butilfenilo)-4-(4-hidroxipiperidina-1-il)butan-1-one
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(O)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-4-(4-hydroxypiperidin-1-yl)butan-1-one
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H29NO2/c1-19(2,3)16-8-6-15(7-9-16)18(22)5-4-12-20-13-10-17(21)11-14-20/h6-9,17,21H,4-5,10-14H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.2198
Porcentaje de pureza >95%